주요 문서
AMBH324ABC7A
Ambeed, Inc.
2-Phenylpyrimidine-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.2
MDL number:
Iupac Name
2-phenyl-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O2/c14-11(15)9-6-7-12-10(13-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,14,15)
InChI key
RBPXFHFYDRRIJQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16879-53-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)