주요 문서
AMBH324ABC2B
Ambeed, Inc.
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)butylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.4
MDL number:
Iupac Name
N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-butanamine
Inchi Code
1S/C10H25NO3Si/c1-5-6-8-11-9-7-10-15(12-2,13-3)14-4/h11H,5-10H2,1-4H3
InChI key
XCOASYLMDUQBHW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31024-56-3.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)