주요 문서
AMBH324ABC04
Ambeed, Inc.
Methyl 4,5-dichloropicolinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.03
MDL number:
Iupac Name
methyl 4,5-dichloro-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)6-2-4(8)5(9)3-10-6/h2-3H,1H3
InChI key
WVBZQZGENXXGJI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256834-28-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1256834-28-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)