주요 문서
AMBH324ABA83
Ambeed, Inc.
Ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.26
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C12H16O5/c1-5-17-12(13)8-6-9(14-2)11(16-4)10(7-8)15-3/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI key
UEOFNBCUGJADBM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6178-44-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)