주요 문서
AMBH324ABA1E
Ambeed, Inc.
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.27
MDL number:
Iupac Name
methyl 2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-6-yl ether
Inchi Code
1S/C13H15NO/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)10-4-2-3-5-12(10)14-13/h6-8,14H,2-5H2,1H3
InChI key
LJUKCUCBMZNDOR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13070-45-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)