주요 문서
AMBH324AB9E8
Ambeed, Inc.
4-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)-N-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
431.34
MDL number:
Iupac Name
4-methoxy-N-(4-methoxyphenyl)-N-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)aniline
Inchi Code
1S/C26H30BNO4/c1-25(2)26(3,4)32-27(31-25)19-7-9-20(10-8-19)28(21-11-15-23(29-5)16-12-21)22-13-17-24(30-6)18-14-22/h7-18H,1-6H3
InChI key
MARLZALFJNQDEJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/875667-84-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/875667-84-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)