주요 문서
AMBH324AB8E5
Ambeed, Inc.
2,5-Dimethoxypyridine-4-boronic Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.97
MDL number:
Iupac Name
2,5-dimethoxy-4-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H10BNO4/c1-12-6-4-9-7(13-2)3-5(6)8(10)11/h3-4,10-11H,1-2H3
InChI key
USYZNFPWBSJVMF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1630193-77-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)