주요 문서
AMBH324AB865
Ambeed, Inc.
Methyl 3-fluoro-5-hydroxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.14
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-fluoro-5-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C8H7FO3/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4,10H,1H3
InChI key
DIIVOKPOASIMNV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1072004-32-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1072004-32-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)