주요 문서
AMBH324AB80F
Ambeed, Inc.
1-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.16
MDL number:
Iupac Name
1-[2-(difluoromethoxy)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-6(12)7-4-2-3-5-8(7)13-9(10)11/h2-5,9H,1H3
InChI key
GSIJRMUIVJNUGP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/127842-55-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)