주요 문서
AMBH324AB7E0
Ambeed, Inc.
1-dodecyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
338.24
MDL number:
Iupac Name
1-dodecyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
Inchi Code
1S/C16H31N2.BF4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-15-14-17(2)16-18;2-1(3,4)5/h14-16H,3-13H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
DXBLSHGDRZIBJZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to light yellow solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/244193-59-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)