주요 문서
AMBH324AB7AE
Ambeed, Inc.
3-Amino-6-chloropicolinamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.59
MDL number:
Iupac Name
3-amino-6-chloro-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H6ClN3O/c7-4-2-1-3(8)5(10-4)6(9)11/h1-2H,8H2,(H2,9,11)
InChI key
ZGGQDDSXBIALBC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/175358-01-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)