주요 문서
AMBH324AB772
Ambeed, Inc.
3-Bromo-N-(tert-butyl)benzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
292.2
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-N-(tert-butyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H14BrNO2S/c1-10(2,3)12-15(13,14)9-6-4-5-8(11)7-9/h4-7,12H,1-3H3
InChI key
PKTQHWKZGFKXGT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/308283-47-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)