주요 문서
AMBH324AB740
Ambeed, Inc.
Piperazine-1-carboxamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.62
MDL number:
Iupac Name
1-piperazinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11N3O.ClH/c6-5(9)8-3-1-7-2-4-8;/h7H,1-4H2,(H2,6,9);1H
InChI key
UVYKKFKLOUEFAR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/474711-89-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)