주요 문서
AMBH324AB737
Ambeed, Inc.
(2-Amino-4,5-dimethylthiophen-3-yl)(4-chlorophenyl)methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
265.76
MDL number:
Iupac Name
(2-amino-4,5-dimethyl-3-thienyl)(4-chlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H12ClNOS/c1-7-8(2)17-13(15)11(7)12(16)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,15H2,1-2H3
InChI key
FZCFEGHYRWGCEB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50508-66-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)