주요 문서
AMBH324AB730
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
267.48
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5BrClFO2/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(10)6(11)3-4/h2-3H,1H3
InChI key
XRJVAGJSNGAQKU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1160574-62-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)