주요 문서
AMBH324AB6D9
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-amino-3-methylpiperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.31
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-3-methyl-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-7-5-6-11(4,12)8-13/h5-8,12H2,1-4H3
InChI key
BSSYZMZEARMCMK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1158759-06-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1158759-06-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)