주요 문서
AMBH324AB6A5
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-(tosyloxy)piperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
355.46
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H25NO5S/c1-13-7-9-15(10-8-13)24(20,21)23-14-6-5-11-18(12-14)16(19)22-17(2,3)4/h7-10,14H,5-6,11-12H2,1-4H3
InChI key
SKOKKOPKFKENHX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/85275-46-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)