주요 문서
AMBH324A585D
Ambeed, Inc.
3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.59
MDL number:
Iupac Name
3-amino-2,6-piperidinedione hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(8)7-5(3)9;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8,9);1H
InChI key
YCPULGHBTPQLRH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24666-56-6.html
Synonym
[H+].C1C(N)C(=O)NC(=O)C1.[Cl-]
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)