주요 문서
AMBH324A52FD
Ambeed, Inc.
Closantel sodium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
686.07
MDL number:
Iupac Name
N-(5-chloro-4-((4-chlorophenyl)(cyano)methyl)-2-methylphenyl)-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide, sodium salt
Inchi Code
1S/C22H14Cl2I2N2O2.Na/c1-11-6-15(17(10-27)12-2-4-13(23)5-3-12)18(24)9-20(11)28-22(30)16-7-14(25)8-19(26)21(16)29;/h2-9,17,29H,1H3,(H,28,30);
InChI key
OSRFZYBZFCOAGP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61438-64-0.html
Synonym
N-(5-Chloro-4-((4-chlorophenyl)(cyano)methyl)-2-methylphenyl)-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide, sodium salt
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)