주요 문서
AMBH3155FDFC
Ambeed, Inc.
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)propan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
MDL number:
Iupac Name
1-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-4-9(12)8-5-6-10(13-2)11(7-8)14-3/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI key
SBMSBQOMJGZBRY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1835-04-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)