주요 문서
AMBH3155FDF0
Ambeed, Inc.
Sodium benzenesulfinate dihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.19
MDL number:
Iupac Name
sodium benzenesulfinate dihydrate
Inchi Code
1S/C6H6O2S.Na.2H2O/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6;;;/h1-5H,(H,7,8);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
MYXJYAIKMQJHIB-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25932-11-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)