주요 문서
AMBH3155FDC5
Ambeed, Inc.
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.01
MDL number:
Iupac Name
(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H4BrN3/c6-5-3-8-9(4-5)2-1-7/h3-4H,2H2
InChI key
MIKIWDXOQIASTM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/925224-08-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)