주요 문서
AMBH3155FD83
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2,5-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.29
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 2,5-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-7-11(8-13)5-4-6-12-11/h12H,4-8H2,1-3H3
InChI key
YSRVDGYYECHRCC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1086398-02-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)