주요 문서
AMBH3155FCC9
Ambeed, Inc.
4-Bromo-N,N-dimethylbenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.09
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-N,N-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c1-11(2)9(12)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
BRRVYBRXLUEEJP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18469-37-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)