주요 문서
AMBH3155FC7D
Ambeed, Inc.
3-(Pyridin-3-yl)propiolic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.13
MDL number:
Iupac Name
3-(3-pyridinyl)-2-propynoic acid
Inchi Code
1S/C8H5NO2/c10-8(11)4-3-7-2-1-5-9-6-7/h1-2,5-6H,(H,10,11)
InChI key
WGCAHZOLQMSYJH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59608-01-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/59608-01-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)