주요 문서
AMBH3155FC7C
Ambeed, Inc.
6-Methylbenzoxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
133.15
MDL number:
Iupac Name
6-methyl-1,3-benzoxazole
Inchi Code
1S/C8H7NO/c1-6-2-3-7-8(4-6)10-5-9-7/h2-5H,1H3
InChI key
SZWNDAUMBWLYOQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10531-80-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)