주요 문서
AMBH3155FB4A
Ambeed, Inc.
3-(3-Fluorophenoxy)propionic Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.17
MDL number:
Iupac Name
3-(3-fluorophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c10-7-2-1-3-8(6-7)13-5-4-9(11)12/h1-3,6H,4-5H2,(H,11,12)
InChI key
TWGIQPNNPXKPLC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/133077-42-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)