주요 문서
AMBH3155FA6B
Ambeed, Inc.
2'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.25
MDL number:
Iupac Name
2'-methoxy[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C14H12O2/c1-16-14-9-5-4-8-13(14)12-7-3-2-6-11(12)10-15/h2-10H,1H3
InChI key
ZYNNXRUYVVQLOW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/93465-26-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)