주요 문서
AMBH3155FA48
Ambeed, Inc.
BTS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
261.34
MDL number:
Iupac Name
N-benzyl-4-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C14H15NO2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)18(16,17)15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15H,11H2,1H3
InChI key
WTHKAJZQYNKTCJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1576-37-0.html
Synonym
N-Benzyl-4-methylbenzenesulfonamide
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)