주요 문서
AMBH3155FA1B
Ambeed, Inc.
5-Norbonene-2-methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
123.2
MDL number:
Iupac Name
bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-ylmethylamine
Inchi Code
1S/C8H13N/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-8H,3-5,9H2
InChI key
XLBALIGLOMYEKN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/95-10-3.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)