주요 문서
AMBH3155FA06
Ambeed, Inc.
3-(Trifluoromethyl)anisole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.14
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-(trifluoromethyl)phenyl ether
Inchi Code
1S/C8H7F3O/c1-12-7-4-2-3-6(5-7)8(9,10)11/h2-5H,1H3
InChI key
XHONYVFDZSPELQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/454-90-0.html
픽토그램
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)