주요 문서
AMBH3155F9F5
Ambeed, Inc.
3-Amino-5-methoxyphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.15
MDL number:
Iupac Name
3-amino-5-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4,9H,8H2,1H3
InChI key
ILTCFIIXWWUIPC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/162155-27-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)