Iupac Name
4-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C4H7N3/c1-3-2-6-7-4(3)5/h2H,1H3,(H3,5,6,7)
InChI key
KIHDRFDQWVMKES-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64781-79-9.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.