주요 문서
AMBH3155F9C7
Ambeed, Inc.
5-Amino-4-chloro-2-methylphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.6
MDL number:
Iupac Name
5-amino-4-chloro-2-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H8ClNO/c1-4-2-5(8)6(9)3-7(4)10/h2-3,10H,9H2,1H3
InChI key
WDQMXRWYXILWPT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/110102-86-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)