주요 문서
AMBH3155F976
Ambeed, Inc.
2-Phenoxybenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.22
MDL number:
Iupac Name
2-phenoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C13H9NO/c14-10-11-6-4-5-9-13(11)15-12-7-2-1-3-8-12/h1-9H
InChI key
BNVCOVNARIQBEO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to White to Yellow Liquid to Sticky Oil to Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6476-32-0.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)