주요 문서
AMBH3155F919
Ambeed, Inc.
1-Iodo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.05
MDL number:
Iupac Name
1-iodo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Inchi Code
1S/C5H11IO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-5H2,1H3
InChI key
CJXAGOKSVZAZAI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/104539-21-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/104539-21-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)