Iupac Name
methyl 6-oxo-2-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H10N2O3/c1-11-6(10)4-2-7-3-5(9)8-4/h4,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
YPHRCQHMSQLRIC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/234109-20-7.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/234109-20-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.