주요 문서
AMBH3155F903
Ambeed, Inc.
4-Amino-2-nitro-benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.14
MDL number:
Iupac Name
4-amino-2-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H6N2O4/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11)
InChI key
SAJYSJVBNGUWJK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/610-36-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)