주요 문서
AMBH303C6B74
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.6
MDL number:
Iupac Name
[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C8H7ClF3N/c9-6-2-1-5(4-13)7(3-6)8(10,11)12/h1-3H,4,13H2
InChI key
VPKIGWHSTBKRTA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/771583-81-4.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)