주요 문서
AMBH303C6B62
Ambeed, Inc.
3-Bromo-N-methylpyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.04
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-N-methyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c1-8-6-5(7)3-2-4-9-6/h2-4H,1H3,(H,8,9)
InChI key
LXCXEEQZSDKPKQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/214977-38-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)