주요 문서
AMBH303C6B05
Ambeed, Inc.
1-Pentylpiperazine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.73
MDL number:
Iupac Name
1-pentylpiperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2.ClH/c1-2-3-4-7-11-8-5-10-6-9-11;/h10H,2-9H2,1H3;1H
InChI key
VBFREZADIGLAMU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2288709-47-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)