주요 문서
AMBH303C6B03
Ambeed, Inc.
6-Chloro-2-methoxypyridin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.59
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-2-methoxy-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O/c1-10-6-4(8)2-3-5(7)9-6/h2-3H,8H2,1H3
InChI key
NBYVIQCFOQQXPZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/914222-86-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)