Iupac Name
calcium bis[2-(3-phenoxyphenyl)propanoate] dihydrate
Inchi Code
1S/2C15H14O3.Ca.2H2O/c2*1-11(15(16)17)12-6-5-9-14(10-12)18-13-7-3-2-4-8-13;;;/h2*2-11H,1H3,(H,16,17);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI key
LZPBLUATTGKZBH-UHFFFAOYSA-L
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71720-56-4.html
Synonym
Calcium 2-(3-phenoxyphenyl)propanoate dihydrate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.