주요 문서
AMBH303C6A75
Ambeed, Inc.
2-Thiomorpholinoethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.24
MDL number:
Iupac Name
2-(4-thiomorpholinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C6H13NOS/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h8H,1-6H2
InChI key
QJYGLIBXIXQRHZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6007-64-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/6007-64-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)