주요 문서
AMBH303C699B
Ambeed, Inc.
2,5-Dihydroxyterephthalaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.13
MDL number:
Iupac Name
2,5-dihydroxyterephthalaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6O4/c9-3-5-1-7(11)6(4-10)2-8(5)12/h1-4,11-12H
InChI key
PIWMYUGNZBJTID-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1951-36-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)