주요 문서
AMBH303C67D1
Ambeed, Inc.
Ethyl 6-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.62
MDL number:
Iupac Name
ethyl 6-chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H7ClN4O2/c1-2-15-8(14)7-11-10-6-4-3-5(9)12-13(6)7/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
ZDUBOXQUQKOFHJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75680-93-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)