주요 문서
AMBH303C65D1
Ambeed, Inc.
Methyl 2-bromo-6-methoxynicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
246.06
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-bromo-6-methoxynicotinate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO3/c1-12-6-4-3-5(7(9)10-6)8(11)13-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
QTEYDTHXMHRDGR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1009735-23-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)