주요 문서
AMBH303C6567
Ambeed, Inc.
4-Methyl-1H-indazol-7-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.18
MDL number:
Iupac Name
4-methyl-1H-indazol-7-amine
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-5-2-3-7(9)8-6(5)4-10-11-8/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
GYFUDPSPYMFYPX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/952183-44-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)