주요 문서
AMBH303C6467
Ambeed, Inc.
2,6-Dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.68
MDL number:
Iupac Name
2,6-dimethylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H9ClO2S/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)12(9,10)11/h3-5H,1-2H3
InChI key
FKRXAOXJRNLGQK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2905-29-5.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)