주요 문서
AMBH303C63E8
Ambeed, Inc.
(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.14
MDL number:
Iupac Name
[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)5-1-2-6(3-11)12-4-5/h1-2,4H,3,11H2
InChI key
HVQOLQUEKRHKKJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/164341-39-3.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)